GE10600002
Membrane in nitrocellulosa Amersham™ Protran® per metodica Western blot
pore size 0.45 μm, roll W × L 300 mm × 4 m, pkg of 1 ea
Sinonimo/i:
Membrane in nitrocellulosa, Membrane per Western blot
Scegli un formato
370,00 €
Scegli un formato
About This Item
370,00 €
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 10600002
Largh. × lungh. rotolo
300 mm × 4 m
Dimensione pori
0.45 μm pore size
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Western blotting
- Southern blotting
- Northern blotting
Caratteristiche e vantaggi
- Basso rumore di fondo ed eccellente rapporto segnale/rumore
- Compatibili con un′ampia varietà di sistemi di rivelazione e di etichettatura
- Elevata capacità di legame
- Indicate per proteine in un ampio intervallo di pesi molecolari
- Strumento ideale per il flusso di lavoro di purificazione e analisi degli anticorpi
- La formula in nitrocellulosa brevettata garantisce una lunga durata delle proteine legate.
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)