GE28-4038-41
Gel Filtration Cal Kit Low Molecular Weight
Cytiva 28-4038-41
Sinonimo/i:
Gel filtration calibration
Scegli un formato
670,00 €
Scegli un formato
About This Item
670,00 €
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 28-4038-41
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
The kits are suitable for calibration of high-resolution gel filtration media and columns such as Superdex, Superose, and Sephacryl.
Caratteristiche e vantaggi
- Well defined protein standards that show excellent behavior in gel filtration and enable simple, reliable calibration of gel filtration columns.
- An optimized range of proteins that suits high-resolution media and prepacked columns.
- Low and high molecular weight ranges from 6500 to 75000 and 43000 to 669000.
- Each kit contains five proteins that are lyophilized in individual vials.
- Includes Blue Dextran 2000 to determine the void fraction in the column.
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)