GE17-0471-01
Broad pl Calibration Kit pH 3-10
Cytiva 17-0471-01
Scegli un formato
439,00 €
Scegli un formato
About This Item
439,00 €
Prodotti consigliati
Stato
solid
Caratteristiche
wetted part: no
Confezionamento
pkg of 10 vials
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 17-0471-01
Colore
White
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
The precisely defined pI of the markers allows a permanent and accurate calibration of sample components. pH gradients and pI can be measured to within 0.01 to 0.05 pH unit. The progress of the focusing experiment can be monitored visually by the focusing of methyl red or cytochrome c.
Applicazioni
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)