M3913
SigmaMarker™
low range, mol wt 6,500-66,000 Da
Sinonimo/i:
protein markers, protein standards
Scegli un formato
114,00 €
Scegli un formato
About This Item
114,00 €
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Stato
lyophilized powder
impiego
sufficient for 10-20 large gels (16 × 18 cm)
sufficient for 20-30 mini-gels (10 × 10 cm)
vial sufficient for 50-100 PhastGels
PM
6,500-66,000 Da
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Applicazioni
Altre note
Aprotinin, bovine lung (6,500)
α-Lactalbumin, bovine milk (14,200)
Trypsin inhibitor, soybean (20,000)
Trypsinogen, bovine pancreas (24,000)
Carbonic anhydrase, bovine erythrocytes (29,000)
Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, rabbit muscle (36,000)
Ovalbumin, chicken egg (45,000)
Albumin, bovine serum (66,000)
Ricostituzione
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)