94964
BLUeye Prestained Protein Ladder
room temperature stable molecular weight markers
Sinonimo/i:
protein markers, protein molecular weight markers, protein standards
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Protocol for sample preparation for cell lysis and efficient protein extraction from cultured tissues and cells for subsequent Western blotting.
Protocollo per preparare campioni di tessuti o di cellule in coltura per la lisi cellulare e l’estrazione efficiente delle proteine da utilizzare nel saggio di Western blotting.