Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 vial | Spedizione prevista il12 novembre 2026daSchnelldorf Distribution | 311,00 € |
5 x 1 vial | Spedizione prevista il24 novembre 2026daSchnelldorf Distribution | 1160,00 € |
Informazioni su questo articolo
311,00 €
Spedizione prevista il12 novembre 2026Dettagli
Application
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | ||
|---|---|---|
| description mol wt 8,000-220,000 Da | description - | description - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100, 200 | Quality Level 100 |
| form solution | form liquid | form liquid |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in wet ice |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| mol wt 8,000-220,000 Da | mol wt - | mol wt - |
| pH 8 | pH - | pH - |
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Blood
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Che succede?
WGK 1
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
75-12-7
75-12-7
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?