Documenti fondamentali
GE17-0310-50
Ficoll® PM 70
Cytiva 17-0310-50, pack of 500 g
Scegli un formato
1 PKG
1.110,00 €
1.110,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
1.110,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.25
1.110,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Stato
solid
spray-dried
Confezionamento
pack of 500 g
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 17-0310-50
Colore
White
Solubilità
soluble
Descrizione generale
High molecular weight sucrose-polymers formed by copolymerization of sucrose with epichlorohydrin. The molecules are highly branched and the high content of hydroxyl groups leads to very good solubility in aqueous media.
It is delivered as a spray-dried powder and is therefore readily soluble in aqueous media when it is added slowly with concomitant stirring. Any lumps formed during this procedure will dissolve fairly quickly. Concentrations up to 50% (w/v) can easily be attained
Caratteristiche e vantaggi
  • Displays minimal toxicity
  • Has favorable viscosity and osmotic properties
Stoccaggio e stabilità
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Store at 4 to 30 °C ()
Risultati analitici
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Note legali
Ficoll is a registered trademark of Cytiva
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Ficoll® Paque Plus Cytiva 17-1440-02, pack of 6 × 100 mL
GE17-1440-02
Ficoll® Paque Plus
Triton™ X-100 laboratory grade
Sigma-Aldrich
X100
Triton X-100