Documenti fondamentali
G5134
Sigma-Aldrich
α-D-Galactosamine 1-phosphate
~95%, powder
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H14NO8P
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Saggio
~95%
Stato
powder
Colore
white
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O.NC1C(O)C(O)C(CO)OC1OP(O)(O)=O
InChI
1S/C6H14NO8P.H2O/c7-3-5(10)4(9)2(1-8)14-6(3)15-16(11,12)13;/h2-6,8-10H,1,7H2,(H2,11,12,13);1H2
KPOAUMIAJAOYLX-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Galactosamine 1-phosphate and 3[H]UDP-glucose was used in the generation of radiolabeled UDP-GalNAc in the uridine moiety.
Altre note
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)