Vai a
A8176
N-Acetyl-D-mannosamine
≥98% (TLC)
Offerta disponibile
Sinonimo/i:
N-acetylmannosamine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Spendi 500 € — Risparmia 5%; Spendi 800 € — Risparmia 10%; Spendi 1700 € — Risparmia 15%*
Accedi per verificare l'idoneità. Acquista Prodotti
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
62,20 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
164,00 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
552,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H15NO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.21
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
62,20 €
Risparmia Fino a 15%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
animal (crustaceans)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
color
white to off-white
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C8H15NO6/c1-3(11)9-5-7(13)6(12)4(2-10)15-8(5)14/h4-8,10,12-14H,2H2,1H3,(H,9,11)/t4-,5+,6-,7-,8+/m1/s1
InChI key
OVRNDRQMDRJTHS-UOLFYFMNSA-N
Application
N-Acetyl-D-mannosamine (ManNAc) is used as a substrate to identify, differentiate and characterize enzymes such as N-acetyl-glucosamine epimerase(s) and aldolase(s). N-Acetyl-D-mannosamine is used for the synthesis of of N-acetylneuraminic acid.
Biochem/physiol Actions
N-Acetyl-D-mannosamine (ManNAc) is an essential precursor of N-acetylneuraminic acid (NeuAc), the specific monomer of polysialic acid. Transport studies in the E. coli K1 strain have been performed to probe the effect of ManNAc on capsular polysialic acid production.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHG0017M6882A9545
N-Acetyl-D-mannosamine
SAFC
PHG0017
N-Acetyl-D-mannosamine
description
≥98% (TLC)
description
-
description
≥99.0% (HPLC)
description
≥98% (TLC), β-galactosidase substrate
assay
≥98% (TLC)
assay
-
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
biological source
animal (crustaceans)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to yellow
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
300
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Acetyl-D-mannosamine
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf