Vai a
G4875
D-(+)-Glucosamine hydrochloride
≥99% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
2-Amino-2-deoxy-D-glucose hydrochloride, Chitosamine hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
40,10 €
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
70,60 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
177,00 €
500 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
655,00 €
1 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1200,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H13NO5 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.63
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
NACRES:
NA.25
EC Number:
200-638-1
Beilstein/REAXYS Number:
4157370
40,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
Aspergillus niger
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
color
white
mp
190-194 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13NO5.ClH/c7-3-5(10)4(9)2(1-8)12-6(3)11;/h2-6,8-11H,1,7H2;1H/t2-,3-,4-,5-,6?;/m1./s1
InChI key
QKPLRMLTKYXDST-NSEZLWDYSA-N
Application
D-(+)-Glucosamine hydrochloride has been used:
  • as a standard to quantify and express chitin content as glucosamine equivalents.
  • to stimulate cells with glucose in the presence of glucosamine
Biochem/physiol Actions
Glucosamine, an amino sugar, is the precursor of the hexosamine biosynthetic pathway leading to the formation of UDP-N-acetylglucosamine (UDP-GlcNAc), which is then used for making glycosaminoglycans, proteoglycans, and glycolipids. D-(+)-Glucosamine inhibits the coaggregation of Candida yeast species with the bacterial strain S. salivarius.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
G1514346299PHR1199
description
≥99% (HPLC), powder
description
≥99%, BioReagent, suitable for cell culture
description
-
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥99% (by Assay)
assay
-
biological source
Aspergillus niger
biological source
Aspergillus niger, maize fruit
biological source
-
biological source
-
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 5 mg/mL
solubility
-
form
powder
form
powder
form
solid
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-Glucosamine hydrochloride
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf