Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 95,10 € |
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 433,00 € |
Informazioni su questo articolo
95,10 €
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
powder
impurities
≤9% water (Karl Fischer)
color
white
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
cation traces
Na: 10.0-14.0% (Dry basis), P: 8.0-9.6% (dry basis)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].CC(=O)NC1C(O)C(O)C(CO)OC1OP(O)(O)=O
InChI
1S/C8H16NO9P.Na.H/c1-3(11)9-5-7(13)6(12)4(2-10)17-8(5)18-19(14,15)16;;/h4-8,10,12-13H,2H2,1H3,(H,9,11)(H2,14,15,16);;
InChI key
VFEAQNOAPUQCLS-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (TLC) | description ≥99% (HPLC), BioXtra | description Donor substrate for N-acetylglucosaminyltransferases. Useful in the synthesis of aryl azide derivatives that can be used in the affinity labeling of glycosyltransferase and UDP-HexNAc pyrophosphorylase. | description ≥98 atom % 15N, ≥95% (CP) |
| assay ≥95% (TLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (CP) |
| solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 50 mg/mL | solubility - |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| form powder | form powder | form crystalline powder | form solid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| cation traces P: 8.0-9.6% (dry basis), Na: 10.0-14.0% (Dry basis) | cation traces K: 20.4-26.1% (ICP) | cation traces - | cation traces - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?