Vai a
A3286
N-acetil-D-glucosammina
BioReagent, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
2-acetamido-2-desossi-D-glucosio, D-GlcNAc
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
43,30 €
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
123,00 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
398,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H15NO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.21
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-368-2
Beilstein/REAXYS Number:
1727589
MDL number:
43,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
mp
211 °C (dec.) (lit.)
application(s)
advanced drug delivery
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C8H15NO6/c1-3(11)9-5-7(13)6(12)4(2-10)15-8(5)14/h4-8,10,12-14H,2H2,1H3,(H,9,11)/t4-,5-,6-,7-,8?/m1/s1
InChI key
OVRNDRQMDRJTHS-RTRLPJTCSA-N
General description
N-Acetylglucosamine (GlcNAc), a derivative of glucose is a monosaccharide. It is a white powder and is mildly sweet. It melts at 221°C. GlcNAc is 25% soluble in water. It is present in bromelain, ricin agglutinin and abrus agglutinin, in plants. In humans, it is present in tissue plasminogen activator, growth factors and hormones.[1]
Application
N-Acetyl-D-glucosamine addition has been used:
  • as a substrate to develop dot-blots
  • as a substrate to reveal alkaline phosphatase in the immunohistochemical analysis[1]
  • to detect specific immune complexes in western blot analysis
Biochem/physiol Actions
N-Acetylglucosamine (GlcNAc) oligomer may have the ability to initiate factors for canine polymorphonuclear cells (PMN) in vivo. It possesses wound healing and chemotactic activity. GlcNAc and its derivatives are usually employed in preparing dietary supplements and also used in therapeutic development.[1]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A4106A8625PHR1432
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-30°C
mp
211 °C (dec.) (lit.)
mp
211 °C (dec.) (lit.)
mp
211 °C (dec.) (lit.)
mp
211 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-acetil-D-glucosammina
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)