Vai a
A8625
N-acetil-D-glucosammina
≥99% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-acetamido-2-desossi-D-glucosio, D-GlcNAc
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H15NO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.21
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-368-2
Beilstein/REAXYS Number:
1727589
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
crab (red)
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
color
white to off-white
mp
211 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy (colorless to faint yellow solution)
application(s)
advanced drug delivery
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C8H15NO6/c1-3(11)9-5-7(13)6(12)4(2-10)15-8(5)14/h4-8,10,12-14H,2H2,1H3,(H,9,11)/t4-,5-,6-,7-,8?/m1/s1
InChI key
OVRNDRQMDRJTHS-RTRLPJTCSA-N
General description
La N-acetil-glucosammina (GlcNAc) è il derivato acetilato della glucosammina (GlcN). È un componente importante dei proteoglicani, delle glicoproteine, dei glicosamminoglicani (GAG) e di altre unità di base presenti nel tessuto connettivo.
Application
L′N-acetil-D-glucosammina è stata adoperata:
  • come zucchero, per l′inibizione competitiva in studi di identificazione istochimica mediante lectine
  • come componente del terreno di Barbour-Stonner-Kelly (BSK) per la coltivazione di ceppi di Borrelia burgdorferi spirochetes
  • come componente di un tampone di legame in cui sospendere ceppi di Streptococcus pneumoniae per saggi di inibizione finalizzati all′esame della specificità di legame della M-ficolina con ceppi di S. pneumoniae
Biochem/physiol Actions
L′N-acetil-glucosammina (GlcNAc) è usata prevalentemente nell′industria alimentare, in quella cosmetica e in quella farmaceutica.
Other Notes
Per acquisire un quadro completo della nostra ampia selezione di monosaccaridi disponibili per la vostra ricerca, vi invitiamo a consultare la nostra pagina dedicata ai carboidrati.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A3286A41061010022
N-acetil-D-glucosammina United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1010022
N-acetil-D-glucosammina
description
≥99% (HPLC)
description
BioReagent, suitable for cell culture
description
≥95% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
biological source
crab (red)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy (colorless to faint yellow solution)
solubility
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear to cloudy, colorless to faintly yellow
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-acetil-D-glucosammina
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–3 di 3 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  3. What is the physicochemical method or principle used to determine optical rotation in this product, could you confirm that the product is released with polarimetry?
    1 risposta
    1. The method of analysis for this product is considered proprietary, however details and conditions are published in the Certificate of Analysis. See the link below for a sample CofA.
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/A8625-5G0000185218.pdf