Merck
Tutte le immagini(7)
Documenti fondamentali
G0751
Sigma-Aldrich
β-Glucuronidasi
Type H-1, partially purified powder, ≥300,000 units/g solid
Sinonimo/i:
β-D-glucuronide glucuronosoidrolasi
Scegli un formato
100000 UNITS
92,70 €
500000 UNITS
293,00 €
1000000 UNITS
415,00 €
2000000 UNITS
668,00 €
92,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100000 UNITS
92,70 €
500000 UNITS
293,00 €
1000000 UNITS
415,00 €
2000000 UNITS
668,00 €
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
92,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Tipo
Type H-1
Livello qualitativo
Stato
partially purified powder
Attività specifica
≥300,000 units/g solid
secondary activity
≥10,000 units/g solid sulfatase
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
β-Glucuronidase Type H-1 from Helix pomatia is partially purified powder containing enzymes derived from the Roman snail. Many β-glucuronidases derived from mollusks also contain sulfatase activity.
Applicazioni
Nuovo articolo tecnico che confronta le prestazioni di diversi enzimi.
Per saperne di più
sui dati applicativi recentemente pubblicati da Sigma R&D per l′ottimizzazione dell'idrolisi di varie classi di farmaci utilizzando enzimi di diversa origine e sull′impiego di un enzima purificato per via cromatografica al fine di ridurre l'attività esterasica che determina la conversione di 6-MAM in morfina
Azioni biochim/fisiol
Utilizzato per l'idrolisi dei glucuronidi nellanalisi dei metaboliti urinari
Qualità
Molte β-glucuronidasi derivate dai molluschi mostrano anche attività solfatasica.
Definizione di unità
Definizione di unità di solfatasi: una unità di solfatasi corrisponde alla quantità necessaria a idrolizzare 1,0 μmole di p-nitrocatecolo solfato in un′ora a pH 5,0 e a 37 °C.
Una unità Sigma o Fishman modificata corrisponde alla quantità in grado di liberare 1,0 μg di fenolftaleina da fenolftaleina glucuronide in un′ora a 37 °C e a pH 5,0 (saggio di 30 minuti).
Substrato
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
M Richelle et al.
European journal of clinical nutrition, 53(1), 22-26 (1999-02-27)
To evaluate the plasma kinetics in man of epicatechin from black chocolate. An intervention study with 8 volunteers. Each served as his own control. Theobromine was used as control marker of the chocolate intake. Metabolic Unit, Nestle Research Center, Vers-chez-les-Blanc
Myriam Richelle et al.
The Journal of nutrition, 132(9), 2587-2592 (2002-09-11)
We investigated whether the bioavailability of isoflavones could be enhanced by enzymatic hydrolysis of glycosides to aglycones before consumption of a nonfermented soy food. Two drinks were formulated with an enriched isoflavone extract from soy germ (Fujiflavone P10), one of
D Briskey et al.
European journal of nutrition, 58(5), 2087-2097 (2018-07-06)
Curcumin has been shown to deliver protective effects against numerous degenerative conditions associated with high levels of inflammation and oxidative stress. Owing to its poor bioavailability when delivered orally, it is difficult to deliver a high concentration therapeutic dose. LipiSperse®
Shu-Shu Zhong et al.
ACS omega, 6(12), 8163-8170 (2021-04-06)
Arylsulfatase and β-glucuronidase are two important enzymes in humans, which play an important role in the dynamic equilibrium of steroidal estrogens. This work probably for the first time reported that hydrogen peroxide (H2O2), hypochlorite, and peracetic acid (PAA) could effectively
Kilia Y Liu et al.
The Journal of nutrition, 150(2), 222-230 (2019-09-10)
Vitamin E α-, γ-, or δ-tocopherol (αT, γT, δT) and γ- or δ-tocotrienol (γTE, δTE) are metabolized to hydroxychromanols and carboxychromanols including 13'-carboxychromanol (13'-COOH), 11'-COOH, and carboxyethyl hydroxychroman (CEHC), some of which have unique bioactivities compared with the vitamers. However
Articoli
β-glucuronidase (GUS) enzymes are utilized to hydrolyze glucuronide (gluc) drug metabolites to the parent drug, facilitating analysis by LC-MS/MS.
Protocolli
Enzymatic assay protocol for β-Glucuronidase from Helix Pomatia and Bovine Liver aids laboratory personnel in following procedures.
Optimize β-glucuronidase hydrolysis for glucuronide metabolite analysis considering factors like time, temperature, pH, and enzyme concentration.
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. Does this have an expiration date? Specifically for lot SLCL6750?
    1 risposta
    1. β-Glucuronidase from Helix pomatia can be stored at –20 °C. There is no expiration date or recommended retest date on the Certificate of Analysis, however the data sheet states when stored at –20 °C, states this enzyme retains activity for at least 3 years.
      Utile?
  2. What is the weight per unit of this product?
    1 risposta
    1. The specification of this product is 300,000 units/g solid. The specific unit value will be determined for each lot of product and reported on the lot-specific CofA document.