Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
G1512
Sigma-Aldrich
β-Glucuronidasi
Type H-5, lyophilized powder, ≥400,000 units/g solid
Sinonimo/i:
β-D-glucuronide glucuronosoidrolasi
Scegli un formato
100000 UNITS
106,00 €
500000 UNITS
364,00 €
106,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100000 UNITS
106,00 €
500000 UNITS
364,00 €
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
106,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Tipo
Type H-5
Livello qualitativo
Stato
lyophilized powder
Attività specifica
≥400,000 units/g solid
secondary activity
≤40,000 units/g solid sulfatase
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
β-Glucuronidase Type H-2 from Helix pomatia is a crude solution of enzymes derived from the Roman snail. Many β-glucuronidases derived from mollusks also contain sulfatase activity.
Applicazioni
β-Glucuronidase from Helix pomatia has been used:
  • in the enzymatic treatment of urine samples for liquid chromatography-electrospray ionization-tandem mass spectrometry (LC-ESI-MS/MS) analysis[1]
  • in the quercetin extraction procedure from pig or rat tissues for high performance liquid chromatography (HPLC) analysis[2]
  • in the enzymatic deconjugation step in urine and plasma sample preparation for gas chromatography-mass spectrometry analysis (GC-MS)[3]
β-glucuronidase was used to hydrolyze conjugated glucuronide and sulfate metabolites.[4]
Nuovo articolo tecnico che confronta le prestazioni di diversi enzimi.
Per saperne di più
sui dati applicativi recentemente pubblicati da Sigma R&D per l′ottimizzazione dell'idrolisi di varie classi di farmaci utilizzando enzimi di diversa origine e sull′impiego di un enzima purificato per via cromatografica al fine di ridurre l'attività esterasica che determina la conversione di 6-MAM in morfina
Azioni biochim/fisiol
Utilizzato per l'idrolisi dei glucuronidi nellanalisi dei metaboliti urinari
β-glucuronidase (β-GIc) is an exoglycosidase that catalyzes the breakdown of complex carbohydrates. In humans it converts conjugated bilirubin into the unconjugated form, making bilirubin suitable for reabsorption.
Qualità
Molte β-glucuronidasi derivate dai molluschi mostrano anche attività solfatasica.
Linkage
A further purification of G0876 by gel permeation chromatography.
Definizione di unità
Definizione di unità di solfatasi: una unità di solfatasi corrisponde alla quantità necessaria a idrolizzare 1,0 μmole di p-nitrocatecolo solfato in un′ora a pH 5,0 e a 37 °C.
Una unità Sigma o Fishman modificata corrisponde alla quantità in grado di liberare 1,0 μg di fenolftaleina da fenolftaleina glucuronide in un′ora a 37 °C e a pH 5,0 (saggio di 30 minuti).
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
β-glucuronidase (GUS) enzymes are utilized to hydrolyze glucuronide (gluc) drug metabolites to the parent drug, facilitating analysis by LC-MS/MS.
Protocolli
Enzymatic assay protocol for β-Glucuronidase from Helix Pomatia and Bovine Liver aids laboratory personnel in following procedures.
Optimize β-glucuronidase hydrolysis for glucuronide metabolite analysis considering factors like time, temperature, pH, and enzyme concentration.