Merck
Tutte le immagini(8)
Documenti
G0876
Sigma-Aldrich
β-Glucuronidasi
Type H-2, aqueous solution, ≥85,000 units/mL
Sinonimo/i:
β-D-glucuronide glucuronosoidrolasi
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
Tipo
Type H-2
Forma fisica
aqueous solution
Attività specifica
≥85,000 units/mL
secondary activity
≤7,500 units/mL sulfatase
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Nuovo articolo tecnico che confronta le prestazioni di diversi enzimi.
Per saperne di più
sui dati applicativi recentemente pubblicati da Sigma R&D per l′ottimizzazione dell'idrolisi di varie classi di farmaci utilizzando enzimi di diversa origine e sull′impiego di un enzima purificato per via cromatografica al fine di ridurre l'attività esterasica che determina la conversione di 6-MAM in morfina
Azioni biochim/fisiol
Utilizzato per l'idrolisi dei glucuronidi nellanalisi dei metaboliti urinari
Qualità
Molte β-glucuronidasi derivate dai molluschi mostrano anche attività solfatasica.
Definizione di unità
Definizione di unità di solfatasi: una unità di solfatasi corrisponde alla quantità necessaria a idrolizzare 1,0 μmole di p-nitrocatecolo solfato in un′ora a pH 5,0 e a 37 °C.
Una unità Sigma o Fishman modificata corrisponde alla quantità in grado di liberare 1,0 μg di fenolftaleina da fenolftaleina glucuronide in un′ora a 37 °C e a pH 5,0 (saggio di 30 minuti).
Stato fisico
Soluzione acquosa di solfato di ammonio ~ 1,0 M contenente sodio azide 3 mM come conservante.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Aynun Nahar Begum et al.
The Journal of nutrition, 134(1), 120-127 (2004-01-06)
The mammalian lignans enterolactone (ENL) and enterodiol, commonly found in human plasma and urine, are phytoestrogens that may contribute to the prevention of breast cancer and coronary heart disease. They are formed by the conversion of dietary precursors such as
Han-Hsing Tsou et al.
Cancer epidemiology, biomarkers & prevention : a publication of the American Association for Cancer Research, cosponsored by the American Society of Preventive Oncology, 28(5), 954-962 (2019-03-08)
Cigarette smoking (CS) and betel quid (BQ) chewing are two known risk factors and have synergistic potential for the development of oral squamous cell carcinoma (OSCC) in Taiwan. The p53 mutation characteristics in OSCC (G to A or G to
Ke Wang et al.
Microbiology (Reading, England), 150(Pt 10), 3327-3339 (2004-10-08)
In Saccharomyces cerevisiae, PRS genes comprise a family of five paralogous genes. Previously, it has been shown that in the cell the gene products are organized into two interacting complexes, one of which is a heterodimer and the other a
Jian Hou et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 182, 109384-109384 (2019-07-05)
Exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and phthalates link to oxidative stress and inflammatory response, which exert cellular aging. However, modification effect of seasonal factor on the association of PAHs or phthalates exposure with relative telomere length (RTL) or mitochondrial
Takemi Akahane et al.
International journal of molecular sciences, 22(21) (2021-11-14)
Equol is a metabolite of daidzein, a major soybean isoflavone with estrogenic and antioxidant activities. As the production of equol depends on the presence of certain members of the intestinal microflora, not all individuals can produce equol. We examined the
Articoli
β-glucuronidase (GUS) enzymes are utilized to hydrolyze glucuronide (gluc) drug metabolites to the parent drug, facilitating analysis by LC-MS/MS.
Protocolli
Enzymatic assay protocol for β-Glucuronidase from Helix Pomatia and Bovine Liver aids laboratory personnel in following procedures.