G8132
βß-glucuronidasi
Type L-II, lyophilized powder, 1,000,000-3,000,000 units/g solid
Sinonimo/i:
βß-D-Glucuronide glucuronosohydrolase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
limpet (Patella vulgata)
Tipo
Type L-II
Forma fisica
lyophilized powder
Attività specifica
1,000,000-3,000,000 units/g solid
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Applicazioni
Maggiori informazioni riguardo ai dati generati recentemente da Sigma R&D per le seguenti applicazioni: l′ottimizzazione dell′idrolisi di diverse classi di farmaci utilizzando enzimi ottenuti da fonti differenti e utilizzo di un enzima purificato con cromatografia per ridurre l′effetto dell′attività esterasica che determina la della 6-MAM in morfina.
Azioni biochim/fisiol
Qualità
Definizione di unità
Substrato
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
β-glucuronidase (GUS) enzymes are utilized to hydrolyze glucuronide (gluc) drug metabolites to the parent drug, facilitating analysis by LC-MS/MS.
Validate urine sample cleanup with HLB SPE for opioid analysis via LC-MS/MS using the Supel™ Swift HLB 96-well plate.
Protocolli
Enzymatic assay protocol for β-Glucuronidase from Helix Pomatia and Bovine Liver aids laboratory personnel in following procedures.
Optimize β-glucuronidase hydrolysis for glucuronide metabolite analysis considering factors like time, temperature, pH, and enzyme concentration.