F2543
D-(−)-fruttosio
≥99% (HPLC), BioXtra
Sinonimo/i:
D-levulosio, Zucchero della frutta
Origine biologica
corn
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioXtra
Saggio
≥99% (HPLC)
Stato
powder
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
<0.0005% Phosphorus (P)
<0.05% glucose (enzymatic)
<0.1% Insoluble matter
Residuo alla calcinazione
<0.1%
Colore
colorless
Intervallo di pH utile
5.0-7.0 (25 °C, 18 g/L)
Punto di fusione
119-122 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
H2O: 1 M, clear, colorless
Anioni in tracce
chloride (Cl-): <0.05%
sulfate (SO42-): <0.05%
Cationi in tracce
Al: <0.0005%
Ca: <0.0005%
Cu: <0.0005%
Fe: <0.0005%
K: <0.005%
Mg: <0.0005%
NH4+: <0.05%
Na: <0.005%
Pb: <0.001%
Zn: <0.0005%
Stringa SMILE
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6-/m1/s1
BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
<li><strong>Intracellular metabolomics and microRNAomics unveil new insight into the regulatory network for potential biocontrol mechanism of stress-tolerant Tricho-fusants interacting with phytopathogen Sclerotium rolfsii Sacc.</strong>: Explores the intracellular metabolomic and microRNAomic responses in Tricho-fusants, with D-(-)-Fructose identified as a key metabolite in stress tolerance and biocontrol mechanisms (Hirpara Gajera, 2023).</li>
<li><strong>Enzyme-based amperometric biosensors: 60 years later … Quo Vadis </strong>: Reviews advancements in enzyme-based biosensors over the past six decades, including the use of D-(-)-Fructose in the development of new biosensing technologies for clinical and environmental applications (Bollella, 2022).</li>
</ul>
Altre note
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Chromatograms
application for HPLCFiltri attivi