Documenti fondamentali
605395
Sigma-Aldrich
D-Fructose-6-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC5H12O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
≥99% (HPLC)
Stato
powder
Attività ottica
[α]20/D -93.5°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
Punto di fusione
119-122 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
OCC1(O)O[13CH2][C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-2-6(11)5(10)4(9)3(8)1-12-6/h3-5,7-11H,1-2H2/t3-,4-,5+,6?/m1/s1/i1+1
LKDRXBCSQODPBY-INQNWKIISA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)