F1678
R-(−)-Fluoxetine hydrochloride
>98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
(R)-N-Methyl-3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propylamine hydrochloride
Saggio
>98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white
Solubilità
H2O: soluble >10 mg/mL
Ideatore
Eli Lilly
Stringa SMILE
Cl[H].CNCC[C@@H](Oc1ccc(cc1)C(F)(F)F)c2ccccc2
InChI
1S/C17H18F3NO.ClH/c1-21-12-11-16(13-5-3-2-4-6-13)22-15-9-7-14(8-10-15)17(18,19)20;/h2-10,16,21H,11-12H2,1H3;1H/t16-;/m1./s1
GIYXAJPCNFJEHY-PKLMIRHRSA-N
Informazioni sul gene
human ... HTR1A(3350) , HTR1B(3351) , HTR1D(3352) , HTR1E(3354) , HTR1F(3355) , HTR2A(3356) , HTR2B(3357) , HTR2C(3358) , HTR3A(3359) , HTR3B(9177) , HTR3C(170572) , HTR3D(200909) , HTR3E(285242) , HTR4(3360) , HTR5A(3361) , HTR5B(645694) , HTR6(3362) , HTR7(3363)
Applicazioni
- to study its effects on the embryoid body (EB) morphogenesis
- in combination with muscimol hydrobromide (MUS) as well as individually to study its neurotoxic effects on neuronal cells grown on multielectrode array (MEA) chips
- to study its effects as an endocrine disruption inducer in Pimephales promelas
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Chromatograms
suitable for GCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.