Vai a
1279804
USP
Fluoxetine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(±)-N-Methyl-γ-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]benzenepropanamine hydrochloride, LY-110,140 hydrochloride, Prozac®
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
200 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
424,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H18F3NO · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
345.79
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
424,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
fluoxetine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CNCCC(C1=CC=CC=C1)OC2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2.[H]Cl
InChI
1S/C17H18F3NO.ClH/c1-21-12-11-16(13-5-3-2-4-6-13)22-15-9-7-14(8-10-15)17(18,19)20;/h2-10,16,21H,11-12H2,1H3;1H
InChI key
GIYXAJPCNFJEHY-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... SLC6A4(6532)
Application
Fluoxetine hydrochloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Fluoxetine Tablets
  • Fluoxetine Delayed-Release Capsules
  • Olanzapine and Fluoxetine Capsules
  • Fluoxetine Oral Solution
  • Fluoxetine Capsules
Biochem/physiol Actions
Selective serotonin reuptake inhibitor; antidepressant.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Legal Information
Sold under license from Eli Lilly and Company.
Prozac is a registered trademark of Eli Lilly and Co.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHR139434012343290
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
analytical standard
grade
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
Gene Information
human ... SLC6A4(6532)
Gene Information
human ... SLC6A4(6532)
Gene Information
human ... SLC6A4(6532)
Gene Information
-
API family
fluoxetine
API family
fluoxetine
API family
-
API family
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluoxetine hydrochloride
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)