Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 159,00 € |
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 572,00 € |
Informazioni su questo articolo
159,00 €
Nome del prodotto
S-(+)-Fluoxetine hydrochloride, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
optical activity
[α]/D +14 to +19°, c = 1 in chloroform-d
storage condition
desiccated
color
white
solubility
H2O: soluble ≥20 mg/mL
originator
Eli Lilly
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.CNCC[C@H](Oc1ccc(cc1)C(F)(F)F)c2ccccc2
InChI
1S/C17H18F3NO.ClH/c1-21-12-11-16(13-5-3-2-4-6-13)22-15-9-7-14(8-10-15)17(18,19)20;/h2-10,16,21H,11-12H2,1H3;1H/t16-;/m0./s1
InChI key
GIYXAJPCNFJEHY-NTISSMGPSA-N
Gene Information
General description
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay >98% (HPLC) | assay - | assay ≥98% (HPLC) |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition - | storage condition OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light |
| solubility H2O: soluble ≥20 mg/mL | solubility H2O: soluble >10 mg/mL | solubility H2O: 4 mg/mL, DMSO: >5 mg/mL | solubility methanol: 100 mg/mL, water: 5 mg/mL |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?