Yes, this is a racemic mixture. This can be inferred from the synonyms, which include dl and +/-. For example, Fluoxetine, Hydrochloride, dl-N-Methyl-3-(p-trifluoromethylphenoxy)-3-phenylpropylamine, HCl, (±)-N-Methyl-3-phenyl-3-[(α,α,α-trifluoro-p-tolyl)oxy]propylamine, HCl, LY-110140, Prozac.
343290
Fluoxetine hydrochloride
≥98% (HPLC), solid, selective serotonin re-uptake inhibitor, Calbiochem
Sinonimo/i:
Fluoxetine, Hydrochloride, dl-N-Methyl-3-( p-trifluoromethylphenoxy)-3-phenylpropylamine, HCl, (±)-N-Methyl-3-phenyl-3-[(α,α,α-trifluoro- p-tolyl)oxy]propylamine, HCl, LY-110140, Prozac
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Fluoxetine, Hydrochloride, A cell-permeable phenylpropylamine derived anti-depressant that acts as a selective serotonin re-uptake inhibitor (SSRI).
Livello qualitativo
Descrizione
Merck USA index - 14, 4185
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Solubilità
methanol: 100 mg/mL
water: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1ccc(cc1)OC(CCNC)c2ccccc2.[Cl-].[H+]
InChI
1S/C17H18F3NO.ClH/c1-21-12-11-16(13-5-3-2-4-6-13)22-15-9-7-14(8-10-15)17(18,19)20;/h2-10,16,21H,11-12H2,1H3;1H
GIYXAJPCNFJEHY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Selective serotonin re-uptake inhibitor
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Bian, J.T., et al. 2002. Eur. J. Pharmacol.453, 159.
Zhang, A., et al. 2002. J. Med. Chem.45, 1930.
Svenningsson, P., et al. 2002. Proc. Natl. Acad. Sci. USA99, 3182.
Edgar, V.A., et al. 1999. Eur. J. Pharmacol.372, 65.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
-
Is 343290 a racemic mixture?
1 risposta-
Utile?
-
-
Is this a racemic mixture?
1 risposta-
As per the PDP, this product is a racemic mixture.