Vai a
E2750
(+)-Pseudoephedrine hydrochloride
≥98%
Sinonimo/i:
(+)-ψ-Ephedrine hydrochloride, (1S,2S)-2-Methylamino-1-phenylpropanol hydrochloride, d-Isoephedrine hydrochloride, d-Pseudoephedrine hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
105,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H5CH[CH(NHCH3)CH3]OH·HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.69
UNSPSC Code:
12352210
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-462-1
Beilstein/REAXYS Number:
3915112
MDL number:
Assay:
≥98%
105,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98%
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
185-188 °C (lit.)
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
SMILES string
Cl.CN[C@@H](C)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO.ClH/c1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9;/h3-8,10-12H,1-2H3;1H/t8-,10+;/m0./s1
InChI key
BALXUFOVQVENIU-KXNXZCPBSA-N
Biochem/physiol Actions
Non-selective adrenergic agonist; decongestant
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
M8750PHR15381581005
assay
≥98%
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
mp
185-188 °C (lit.)
mp
-
mp
185-188 °C (lit.)
mp
185-188 °C (lit.)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)