E1388
β-Endothelial Cell Growth Factor human
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
ECGS, β-ECGF
Scegli un formato
632,00 €
Scegli un formato
About This Item
632,00 €
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
β-Endothelial Cell Growth Factor human, β-ECGF, recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥97% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized powder
Potenza
0.03-0.3 ng/mL ED50/EC50
Qualità
endotoxin tested
PM
predicted mol wt ~17 kDa
Confezionamento
pkg of 25 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles (Do not store in a frost-free freezer.)
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
≤1.0 EU/μg protein Endotoxin level (LAL test)
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... VEGFB(7423)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Stato fisico
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)