Merck
Tutte le immagini(8)
Documenti fondamentali
H3149
Sigma-Aldrich
Eparina
Grade I-A, ≥180 USP units/mg, powder, BioReagent, suitable for cell culture
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.21
Origine biologica
Porcine intestinal mucosa
Livello qualitativo
Tipo
Grade I-A
Nome Commerciale
BioReagent
Stato
powder
Attività specifica
≥180 USP units/mg
tecniche
analytical sample preparation: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Colore
beige
Solubilità
H2O: 50 mg/mL
applicazioni
cell analysis
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
sample preparation
Stringa SMILE
[Na+].[S](=O)(=O)(NC1C(OC(C(C1O[S](=O)(=O)O)OC4OC(C(C(C4O[S](=O)(=O)O)O)O)C(=O)O)CO)OC2C(OC(C(C2O)O[S](=O)(=O)O)OC3C(OC(C(C3O)NC(=O)C)O)CO[S](=O)(=O)O)C(=O)O)O
InChI
1S/C26H42N2O37S5.Na/c1-4(30)27-7-9(31)13(6(56-23(7)39)3-55-67(43,44)45)58-26-19(65-70(52,53)54)12(34)16(20(62-26)22(37)38)60-24-8(28-66(40,41)42)15(63-68(46,47)48)14(5(2-29)57-24)59-25-18(64-69(49,50)51)11(33)10(32)17(61-25)21(35)36;/h5-20,23-26,28-29,31-
Descrizione generale
L′eparina sodica, un polisaccaride solfatato della famiglia dei glicosamminoglicani, svolge un ruolo essenziale nella ricerca sulle colture cellulari, sulla biologia del cancro e nell′ambito del drug discovery. I suoi effetti sulle interazioni tra proteine o tra cellule la rendono molto utile nello studio dei processi molecolari e cellulari, in quello dei modelli tumorali, nell′esplorazione delle interazioni di legame o come supplemento per colture cellulari per sostenere la vitalità cellulare.
L′eparina è responsabile principalmente del ritardo nella coagulazione del sangue. Potenzia l′inattivazione delle proteasi mediata dall′antitrombina nella sequenza della coagulazione.
Applicazioni
  • Il sale sodico di eparina dalla mucosa intestinale porcina è stata usata nella purificazione della proteina-1 correlata al recettore della lipoproteina a bassa densità circolante solubile (sLRP) dal plasma umano.
  • È stata usata come integrazione nel terreno M199 per la coltura di cellule endoteliali della vena ombelicale umana.
  • È stata usata come agente anticoagulante durante l′isolamento del sangue.
Caratteristiche e vantaggi
  • Composto di elevata purezza impiegabile in un′ampia varietà di applicazioni di ricerca
Altre note
Per acquisire un quadro completo della nostra ampia selezione di polisaccaridi disponibili per la vostra ricerca, vi invitiamo a consultare la nostra pagina dedicata ai carboidrati.
Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma di Composti biochimici, compilare questo modulo.
Prodotto comparabile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Factor Xa and thrombin, but not factor VIIa, elicit specific cellular responses in dermal fibroblasts.
Bachli EB et al.
Journal of Thrombosis and Haemostasis, 1, 1935-1935 (2003)
Effects of T-lymphocyte depletion on muscle fibrosis in the mdx mouse.
Morrison J, et al.
The American Journal of Pathology, 166, 1701-1701 (2005)
Structure of the antithrombin-binding site in heparin.
Lindahl U et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 76, 3198-3202 (1979)
Mohamed Abdouh et al.
Journal of experimental & clinical cancer research : CR, 36(1), 113-113 (2017-09-01)
Horizontal transfer of malignant traits from the primary tumor to distant organs, through blood circulating factors, has recently become a thoroughly studied metastatic pathway to explain cancer dissemination. Recently, we reported that oncosuppressor gene-mutated human cells undergo malignant transformation when
Keisuke Yoshida et al.
Nature communications, 9(1), 3885-3885 (2018-09-27)
The majority of histones are replaced by protamines during spermatogenesis, but small amounts are retained in mammalian spermatozoa. Since nucleosomes in spermatozoa influence epigenetic inheritance, it is important to know how histones are distributed in the sperm genome. Conflicting data