D9163
DL-Ditiotreitolo
suitable for electrophoresis, ≥99%
Sinonimo/i:
treo-1,4-dimercapto-2,3-butandiolo, DTT, Reagente di Cleland
Saggio
≥99%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
tecniche
electrophoresis: suitable
Punto di fusione
40-44 °C
41-44 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
Cationi in tracce
heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
Assorbimento
≤0.04 at 280 at 0.02 M
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O[C@H](CS)[C@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
VHJLVAABSRFDPM-QWWZWVQMSA-N
Applicazioni
Risultati analitici
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves