233156
Cleland′s Reagent, Molecular Biology Grade
A protective agent for SH groups.
Sinonimo/i:
Cleland’s Reagent, Molecular Biology Grade, 1,4-Dithiothreitol, DTT
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
Molecular Biology
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (titration)
Forma fisica
powder
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
water: 15 mg/mL
Cationi in tracce
heavy metals: ≤0.001%
Assorbimento
≤0.100 at 280 nm at 100 mM (1 cm)
≤0.500 at 260 nm at 100 mM (1 cm)
Attività estranea
DNases, proteases, RNases, none detected
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m0/s1
VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2