Documenti
I1884
Sigma-Aldrich
Supplemento per terreni insulina-transferrina-selenito di sodio
γ-irradiated, lyophilized powder, BioXtra, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Supplemento ITS
About This Item
Codice UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.75
Origine biologica
human plasma
Livello qualitativo
Sterilità
γ-irradiated
Nome Commerciale
BioXtra
Forma fisica
lyophilized powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... INS(3630)
Descrizione generale
Il supplemento per terreni insulina-transferrina-selenito di sodio supporta la crescita e la maturazione in vitro di follicoli dagli ovociti ed è comunemente usato nei metodi di fertilizzazione in vitro.
Le formulazioni prive di siero o a basso tenore di siero richiedono spesso le forme purificate dei fattori normalmente forniti dal siero che sono idonei alla crescita in vitro e agli studi di differenziazione. Questi importanti fattori comprendono insulina, transferrina, selenio, piruvato ed etanolammina.
L′INSULINA è un ormone polipeptidico che promuove la captazione di glucosio e aminoacidi e a questa proprietà può essere dovuto l′effetto mitogeno osservato.
La TRANSFERRINA è una proteina addetta al trasporto del ferro. Il ferro è un oligoelemento essenziale, ma può essere tossico nella forma libera. Per nutrire le cellule in coltura, viene fornito legato alla transferrina nel siero.
Il SELENIO è un oligoelemento essenziale di solito fornito dal siero.
Gli studi nutrizionali indicano che i componenti del supplemento descritti vengono utilizzati dalla maggior parte delle cellule di mammifero. Stimolano la proliferazione cellulare e riducono la necessità di siero per molti tipi di cellule. Quando il supplemento fornito viene utilizzato con siero al 2-4%, si osserva una proliferazione simile a quella del terreno integrato con siero al 10%.
Applicazioni
Il supplemento per terreni insulina-transferrina-sodio selenite è stato usato come:
  • supplemento per terreno 199 (M199) per coltura di miociti cardiaci
  • componente del terreno Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 per coltura di cellule staminali pluripotenti (iPSC)
  • supplemento del terreno Eagle modificato di Dulbecco (DMEM)′ nelle cellule di carcinoma ovarico ID8
Altre note
Ogni flaconcino contiene: ≥21 mg di insulina umana ricombinante; ≥19 mg di transferrina umana (praticamente priva di ferro) e 25 μg di selenito di sodio.
L′ITS è una miscela di insulina umana ricombinante, transferrina umana e selenito di sodio. È un supplemento cellulare generico destinato all′uso in terreni non complessi (per es., MEM, RPMI-1640) e terreni complessi (per es., F-12 di Ham, DME/F-12, MEM) con piruvato di sodio.
Quantità
Ogni flaconcino è sufficiente per preparare 5 litri di terreno.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Transferrina powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
T8158
Transferrina
Sodium selenite γ-irradiated, lyophilized powder, BioXtra, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
S9133
Sodium selenite
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
I9278
Insulina
vibrant-m
I0305000
Insulina
Desametasone powder, γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture, ≥80% (HPLC)
Sigma-Aldrich
D8893
Desametasone
TnI Structural Interface with the N-Terminal Lobe of TnC as a Determinant of Cardiac Contractility
Vetter AD, et al.
Biophysical Journal, 114(7), 1646-1656 (2018)
The effects of different concentrations of sodium selenite on the in vitro maturation of preantral follicles in serum-free and serum supplemented media
Abedelahi A, et al.
Journal of Assisted Reproduction and Genetics, 25(9-10), 483-488 (2008)
Bu-Er Wang et al.
PloS one, 3(5), e2186-e2186 (2008-05-15)
Although Wnt signaling has been shown to be important for embryonic morphogenesis and cancer pathogenesis of several tissues, its role in prostatic development and tumorigenesis is not well understood. Here we show that Wnt signaling regulated prostatic epithelial branching morphogenesis
Michelle L Asp et al.
PloS one, 8(10), e78768-e78768 (2013-11-10)
Tamoxifen (Tam), a selective estrogen receptor modulator, is in wide clinical use for the treatment and prevention of breast cancer. High Tam doses have been used for treatment of gliomas and cancers with multiple drug resistance, but long QT Syndrome
Y Zhang et al.
Animal : an international journal of animal bioscience, 1-9 (2018-10-04)
Research on the causes of sheep death in sea voyages from Australia to the Middle East is limited, in particular little is known about the influence of climatic factors. Mortality data from 417 shipments of sheep exported over an 11-year
Articoli
Understand how transferrin affects serum-free cell culture systems, crucial for biomanufacturing heterologous proteins like monoclonal antibodies.