The solubility of this produst is tested in water at 50 mg/mL The solubility in saline has not been tested, however rates are expected to be similar. The solution stability has not been determined. Other sources state that solutions are stable for up to 1 month when stored in aliquots at -20°C.
Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 122,00 € |
500 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 371,00 € |
1 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 374,00 € |
5 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1230,00 € |
Informazioni su questo articolo
122,00 €
Nome del prodotto
Dexamethasone 21-phosphate disodium salt, ≥98%
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
impurities
≤1% ethanol
color
white to off-white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[H][C@@]12CCC3=CC(=O)C=C[C@]3(C)[C@@]1(F)[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])C[C@@H](C)[C@]4(O)C(=O)COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C22H30FO8P.2Na/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(24)6-7-19(13,2)21(15,23)17(25)10-20(16,3)22(12,27)18(26)11-31-32(28,29)30;;/h6-7,9,12,15-17,25,27H,4-5,8,10-11H2,1-3H3,(H2,28,29,30);;/q;2*+1/p-2/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+;;/m1../s1
InChI key
PLCQGRYPOISRTQ-FCJDYXGNSA-L
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
Application
- as a positive control to study its effects on ocular shedding of herpes simplex virus type 1 (HSV-1) in the induced reactivation (IR) and spontaneous shedding (SS) rabbit models
- as a receptor analog to study its effects on glucocorticoid receptor activation in suprachiasmatic nuclei (SCN)-lesioned mice
- to study its protective effects against cisplatin-induced ototoxicity in the inner ear of guinea pigs
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| assay ≥98% | assay - | assay - | assay - |
| form powder | form - | form - | form - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| color white to off-white | color - | color - | color - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level - |
| impurities ≤1% ethanol | impurities - | impurities - | impurities - |
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
We planned to dissolve it into saline and use to to inject as prenatal stressor to Sprague-Dawley rats via IP way. What is the solubility? I want to dissolve 100µg and 200µg into 10ml of saline. After dissolving what is the shelf life of that solution?
1 risposta-