Documenti fondamentali
CLS3894
Micropiastre a 96 pozzetti trattate con TC Corning®
size 96 wells, clear, polystyrene, V-bottom, case of 50 (individually wrapped), sterile, lid
Sinonimo/i:
96 well, cell culture plate, multiple well plates, multiwell plates, not treated, tissue culture plates
Scegli un formato
50 EA
253,00 €
253,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 EA
253,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122107
eCl@ss:
32190102
NACRES:
NB.13
253,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
V-bottom
clear
clear bottom
polystyrene
Descrizione
V-Bottom, Individually Wrapped, with Lid, Sterile
growth area .38 cm2
Sterilità
sterile; γ-irradiated by SER-TAIN process
sterile
Caratteristiche
lid
skirt
Confezionamento
case of 50 (individually wrapped)
Produttore/marchio commerciale
Corning 3894
Misura
96 wells
Diam.pozzetto
6.4 mm
Volume pozzetto
380 μL
Volume di lavoro pozzetto
75-200 μL
Colore
clear
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrizione generale
Gli anelli sul coperchio impediscono la contaminazione crociata. Tutte le piastre hanno un′impronta uniforme e una modanatura che facilita l′impilamento. I pozzetti sono identificati con un codice alfanumerico. Polistirolo, se non altrimenti specificato.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
SER-TAIN is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Benika J Pinch et al.
Nature chemical biology, 16(9), 979-987 (2020-06-03)
Peptidyl-prolyl cis/trans isomerase NIMA-interacting 1 (Pin1) is commonly overexpressed in human cancers, including pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC). While Pin1 is dispensable for viability in mice, it is required for activated Ras to induce tumorigenesis, suggesting a role for Pin1 inhibitors