Documenti fondamentali
CLS3799
Micropiastre a 96 pozzetti trattate con TC Corning®
size 96 wells, clear, polystyrene, round bottom, case of 50 (individually wrapped), sterile, lid
Sinonimo/i:
cell culture plate, tissue culture plates, well plates
Scegli un formato
1 EA
8,00 €
50 EA
194,00 €
8,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
8,00 €
50 EA
194,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122107
eCl@ss:
32190102
NACRES:
NA.75
8,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
clear
clear bottom
polystyrene
round bottom
Sterilità
sterile; γ-irradiated by SER-TAIN process
sterile
Qualità
tissue-culture treated
Caratteristiche
lid
skirt
Confezionamento
case of 50 (individually wrapped)
Produttore/marchio commerciale
Corning 3799
Misura
96 wells
Diam.pozzetto
6.4 mm
Volume pozzetto
330 μL
Volume di lavoro pozzetto
75-200 μL
Colore
clear
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrizione generale
Gli anelli sul coperchio impediscono la contaminazione crociata. Tutte le piastre hanno un′impronta uniforme e una modanatura che facilita l′impilamento. I pozzetti sono identificati con un codice alfanumerico. Polistirolo, se non altrimenti specificato.
Caratteristiche e vantaggi
  • Le micropiastre Corning® a 96 pozzetti supportano vari requisiti applicativi.
  • La superficie in polistirene trattata per colture tissutali (trattata con TC) viene utilizzata per l'adesione e la crescita delle cellule dipendenti dall'ancoraggio.
  • Il fondo tondo è solitamente la scelta migliore per il lavaggio, il prelievo e la disposizione centrata del campione.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
SER-TAIN is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Amy M Smith et al.
Movement disorders : official journal of the Movement Disorder Society, 33(10), 1580-1590 (2018-10-09)
Although primarily a neurodegenerative process, there is increasing awareness of peripheral disease mechanisms in Parkinson's disease. To investigate disease processes in accessible patient cells, we studied peripheral blood mononuclear cells in recently diagnosed PD patients and rapid eye movement-sleep behavior