CLS3343
Corning® 96 Well Storage Microplate
V-bottom, expanded volume, polypropylene, standard height, bag of 10 ×, non-sterile, lid: no
Sinonimo/i:
96 multiwell plate
Scegli un formato
352,00 €
Scegli un formato
About This Item
352,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
V-bottom
polypropylene
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
lid: no
Produttore/marchio commerciale
Corning 3343
Confezionamento
bag of 10 ×
Volume massimo
450 μL
Misura
96 wells
Volume d’esercizio
450 μL
Colore
clear
Compatibilità
suitable for (general storage, liquid handling; automated applications)
Tipo di binding
non-treated surface
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
- Corning® 96 well microplates support various assay and storage application requirements.
- Features uniform skirt heights for the greater robotic gripping surface.
- Resistant to most solvents including DMSO, ethanol, methanol.
- RNase-/DNase-free.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)