Vai a
M2811
Greiner 96 well plates, polystyrene
conical bottom clear wells, sterile
Sinonimo/i:
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates, Greiner 651161
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
133,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122107
Material:
clear polystyrene , conical bottom clear wells
Size:
96 wells
Sterility:
sterile
Feature:
lid: no
133,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
clear polystyrene , conical bottom clear wells
sterility
sterile
feature
lid: no
packaging
case of 100 ea (internal packs of 2)
manufacturer/tradename
Greiner 651161
maximum volume
234 μL
size
96 wells
working volume
200 μL
General description
96W Microplate, well working volume 20-200 μL; maximum volume 234 μL. Well surface area 0.28 cm(2).
Greiner multiwell plates are available in the standard multiwell plate footprint and offer excellent optical properties. These plates are DNAse/RNAse free and non-pyrogenic as deteremined by LAL method (< 0.06 EU/mL). Appropriate for general purposes, such as optical measurements, photography, and microscopy, due to the high transparency of polystyrene plates.
Application
Suitable for use with live cells. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
Other Notes
96 well microplate, without lid, solid conical (V) bottom well design, alphanumeric well coding, length: 127.76+/- 0.15 mm width: 85.48 +/- 0.15 mm curvature: approx. 200 μm.
Legal Information
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
M2311M2186M2686
description
conical bottom clear wells, sterile
description
round bottom clear wells, sterile, case of 100 ea (internal packs of 2)
description
round bottom clear wells, non-sterile
description
conical bottom clear wells, non-sterile
feature
lid: no
feature
lid: no
feature
lid: no
feature
lid: no
manufacturer/tradename
Greiner 651161
manufacturer/tradename
Greiner 650161
manufacturer/tradename
Greiner 650101
manufacturer/tradename
Greiner 651101
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
material
clear polystyrene , conical bottom clear wells
material
clear polystyrene , round bottom clear wells
material
clear polystyrene , round bottom clear wells
material
clear polystyrene , conical bottom clear wells
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
working volume
200 μL
working volume
280 μL
working volume
280 μL
working volume
200 μL
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)