Documenti
CLS3596
Micropiastre a 96 pozzetti trattate con TC Corning®
size 96 wells, polystyrene, flat bottom, case of 50 (individually wrapped), sterile, lid
Sinonimo/i:
96 well, cell culture plate, multi well plates, multiple well plates, not treated, tissue culture plates
About This Item
Codice UNSPSC:
41122107
eCl@ss:
32190102
NACRES:
NB.13
Materiali
clear bottom
flat bottom
polystyrene
round clear wells
Sterilità
sterile; γ-irradiated by SER-TAIN process
sterile
Caratteristiche
lid
skirt
Confezionamento
case of 50 (individually wrapped)
Produttore/marchio commerciale
Corning 3596
Misura
96 wells
Diam.pozzetto
6.4 mm
Volume pozzetto
360 μL
Volume di lavoro pozzetto
75-200 μL
Colore
clear
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrizione generale
Gli anelli sul coperchio impediscono la contaminazione crociata. Tutte le piastre hanno un′impronta uniforme e una modanatura che facilita l′impilamento. I pozzetti sono identificati con un codice alfanumerico. Polistirolo, se non altrimenti specificato.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
SER-TAIN is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC