CLS3896
Corning® 96 Well Clear Polystyrene Microplate
V-bottom clear, polystyrene, pkg of Individually wrapped, sterile, lid: no
Sinonimo/i:
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
Scegli un formato
274,00 €
Scegli un formato
About This Item
274,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
V-bottom clear
polystyrene
round wells
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid: no
skirt
Produttore/marchio commerciale
Corning 3896
Confezionamento
pkg of Individually wrapped
Misura
96 wells
Volume pozzetto
380 μL
Volume di lavoro pozzetto
75-200 μL
Colore
clear
Compatibilità
suitable for (cell cuture)
Tipo di binding
non-treated surface
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
- Corning® 96 well clear microplates support various application requirements.
- Tissue culture-treated (TC-treated) polystyrene surface is used for the attachment and growth of anchorage-dependent cells.
- V Bottom is best suited for retrieving with least dead volume.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)