Documenti fondamentali
CLS3599
Micropiastre a 96 pozzetti trattate con TC Corning®
size 96 wells, polystyrene, flat bottom, case of 100 (individually wrapped), sterile, lid
Sinonimo/i:
96 well, cell culture plate, multiple well plates, multiwell plates, not treated, tissue culture plates
Scegli un formato
100 EA
421,00 €
421,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
421,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122107
eCl@ss:
32190102
NACRES:
NB.13
421,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
clear bottom
flat bottom
polystyrene
round clear wells
Descrizione
growth area .32 cm2
Sterilità
sterile; γ-irradiated by SER-TAIN process
sterile
Caratteristiche
lid
skirt
Confezionamento
case of 100 (individually wrapped)
Produttore/marchio commerciale
Corning 3599
Misura
96 wells
Diam.pozzetto
6.4 mm
Volume pozzetto
360 μL
Volume di lavoro pozzetto
75-200 μL
Colore
clear
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrizione generale
Gli anelli sul coperchio impediscono la contaminazione crociata. Tutte le piastre hanno un′impronta uniforme e una modanatura che facilita l′impilamento. I pozzetti sono identificati con un codice alfanumerico. Polistirolo, se non altrimenti specificato.
Applicazioni
Le micropiastre a 96 pozzetti Corning® trattate con TC sono state impiegate in:
  • un protocollo di saggio di tipo dried blood spot (DBS, letteralmente “campione di sangue essiccato”) per eluire campioni e controlli DBS nel corso della notte[1]
  • saggi di crescita e invasione cellulare in vitro[2]
  • colture cellulari ex vivo[3]
Caratteristiche e vantaggi
  • Adesione cellulare ottimale:Superficie trattata specificamente per promuovere un′adesione e una crescita cellulari ottimali.
  • Sterilizzazioneassicurata: Sterilizzati a raggi gamma e garantiti come apirogeni perapplicazioni di colture cellulari sicure.
  • Impilabiliin modo pratico: l′ingombro uniforme e il profilo sagomato sporgente garantiscono un impilaggiofacile e sicuro
  • Confezionamento igienico: imbustate singolarmente peruna protezione e una pulizia ancora maggiori
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
SER-TAIN is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Competitive inhibition of IL-2/IL-2R has a dual effect on HSC ex vivo expansion and IL-2R (CD25) content
Merve Uslu, et al.
International Immunopharmacology (2022)
Amelia E Sancilio et al.
Scientific reports, 11(1), 15321-15321 (2021-07-30)
The spike protein of SARS-CoV-2 engages the human angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) receptor to enter host cells, and neutralizing antibodies are effective at blocking this interaction to prevent infection. Widespread application of this important marker of protective immunity is limited
Mark Marsland et al.
International journal of molecular sciences, 24(2) (2023-01-22)
Glioblastoma multiforme (GBM) is the most lethal adult brain cancer. Temozolomide (TMZ), the standard chemotherapeutic drug used in GBM, has limited benefit and alternate therapies are needed to improve GBM treatment. Nerve growth factor (NGF) and its precursor proNGF are