Documenti fondamentali
CLS3598
Micropiastre a 96 pozzetti trattate con TC Corning®
size 96 wells, polystyrene, flat bottom, case of 100 (20 Bulk Packs of 5), sterile, lid
Sinonimo/i:
96 well, cell culture plate, multi well plates, multiple well plates, not treated, tissue culture plates
Scegli un formato
100 EA
399,00 €
399,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
399,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122107
eCl@ss:
32190102
NACRES:
NB.13
399,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
clear bottom
flat bottom
polystyrene
round clear wells
Descrizione
Flat Bottom, Polystyrene, 5 per Bag, with Lid, Sterile
Sterilità
sterile; γ-irradiated by SER-TAIN process
sterile
Caratteristiche
lid
skirt
Confezionamento
case of 100 (20 Bulk Packs of 5)
Produttore/marchio commerciale
Corning 3598
Misura
75-200 μL
96 wells
Diam.pozzetto
6.4 mm
Volume pozzetto
360 μL
Volume d’esercizio
0.1-0.2 mL
Colore
clear
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrizione generale
Gli anelli sul coperchio impediscono la contaminazione crociata. Tutte le piastre hanno un′impronta uniforme e una modanatura che facilita l′impilamento. I pozzetti sono identificati con un codice alfanumerico. Polistirolo, se non altrimenti specificato.
  • Flat bottoms with 360 μL total volume
  • Recommended working volumes of 75 to 200 μL
  • Treated for optimal cell attachment
  • Nonreversible lids with condensation rings to reduce contamination
  • Sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic
  • Individual alphanumeric codes for well identification
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
SER-TAIN is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)