Key Documents
CLS3516
Piastre multipozzetto trattate con TC Corning® Costar®
size 6 wells, clear, polystyrene plate, flat bottom, case of 50 (individually wrapped), sterile, lid
Sinonimo/i:
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates, multiwell plates, tissue culture plates
About This Item
Codice UNSPSC:
41122107
eCl@ss:
32190102
NACRES:
NA.75
Materiali
clear
clear bottom
flat bottom
polystyrene plate
round clear wells
Descrizione
growth area 9.5 cm2
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid
skirt
Confezionamento
case of 50 (individually wrapped)
Produttore/marchio commerciale
Corning 3516
Misura
6 wells
Diam.pozzetto
34.8 mm
Volume pozzetto
16.8 mL
Volume di lavoro pozzetto
1.9-2.9 mL
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrizione generale
Gli anelli sul coperchio impediscono la contaminazione crociata. Tutte le piastre hanno un′impronta uniforme e una modanatura che facilita l′impilamento. I pozzetti sono identificati con un codice alfanumerico. Polistirolo, se non altrimenti specificato.
Applicazioni
Le piastre multipozzetto trattate con TC Corning® Costar®® sono state utilizzate per:
  • la coltivazione di cellule SaOS-2
  • lo sviluppo di linee cellulari stabili
  • l′inoculo il differenziamento di cellule per l′analisi con reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR) in tempo reale
Caratteristiche e vantaggi
  • Fondo piatto per una maggiore stabilità.
  • Trattamento speciale per favorireun′adesione cellulare ottimale.
  • Sterilità garantita mediante impiego diraggi gamma.
  • Apirogeno, a garanzia di una ambiente sicuroper le colture cellulari.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Visita l’Archivio dei documenti
Emad Tolba et al.
Journal of materials chemistry. B, 4(3), 376-386 (2016-01-21)
In human bone, amorphous calcium carbonate (ACC) is formed as a precursor of the crystalline carbonated apatite/hydroxyapatite (HA). Here we describe that the metastable ACC phase can be stabilized by inorganic polyphosphate (polyP) that is also used as a phosphate
Chintha Lankatillake et al.
Plant methods, 17(1), 3-3 (2021-01-08)
Enzyme assays have widespread applications in drug discovery from plants to natural products. The appropriate use of blanks in enzyme assays is important for assay baseline-correction, and the correction of false signals associated with background matrix interferences. However, the blank-correction
S Decembrini et al.
Scientific reports, 10(1), 10275-10275 (2020-06-26)
The development of improved methods to culture retinal organoids is relevant for the investigation of mechanisms of retinal development under pathophysiological conditions, for screening of neuroprotective compounds, and for providing a cellular source for clinical transplantation. We report a tissue-engineering
Nhan Huynh et al.
Genome biology, 21(1), 279-279 (2020-11-19)
Advances in CRISPR technology have immensely improved our ability to manipulate nucleic acids, and the recent discovery of the RNA-targeting endonuclease Cas13 adds even further functionality. Here, we show that Cas13 works efficiently in Drosophila, both ex vivo and in
Dakota B Ward et al.
International journal of molecular sciences, 20(17) (2019-08-24)
Contrast-induced acute kidney injury (CI-AKI) is the third most common cause of hospital associated kidney damage. Potential mechanisms of CI-AKI may involve diminished renal hemodynamics, inflammatory responses, and direct cytotoxicity. The hypothesis for this study is that diatrizoic acid (DA)