Documenti fondamentali
CLS3358
Corning® 96 Well Clear Polystyrene Microplate
round bottom clear, Tissue Culture (TC)-treated surface, bag of 20, sterile, lid
Sinonimo/i:
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
Scegli un formato
100 EA
370,00 €
370,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
370,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.15
370,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
clear polystyrene
round bottom clear
round wells
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid
skirt
Confezionamento
bag of 20
Produttore/marchio commerciale
Corning 3358
Misura
96 wells
Volume pozzetto
360 μL
Volume di lavoro pozzetto
75-200 μL
Colore
clear
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Caratteristiche e vantaggi
  • Wells with rounded bottoms having individual α-numeric codes for identification
  • Plates are treated for optimal cell attachment
  • Nonpyrogenic in nature and gamma radiation sterilized
  • Surface is negatively charged and is hydrophilic in nature
  • Free from animal-derived materials
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Abdisalan M Noor et al.
BMC infectious diseases, 11, 121-121 (2011-05-17)
Countries aiming for malaria elimination require a detailed understanding of the current intensity of malaria transmission within their national borders. National household sample surveys are now being used to define infection prevalence but these are less efficient in areas of