CLS3512
Piastre multipozzetto trattate con TC Corning® Costar®
size 12 wells, clear polystyrene plate, flat bottom, case of 100 (20 Bulk Packs of 5), sterile, lid
Sinonimo/i:
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates, multiwell plates, tissue culture plates
Scegli un formato
414,00 €
Scegli un formato
About This Item
414,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
clear bottom
clear polystyrene plate
flat bottom
round clear wells
Descrizione
growth area 3.8 cm2
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid
skirt
Confezionamento
case of 100 (20 Bulk Packs of 5)
Produttore/marchio commerciale
Corning 3512
Misura
12 wells
Diam.pozzetto
22.1 mm
Volume pozzetto
6.9 mL
Volume di lavoro pozzetto
0.76-1.14 mL
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)