CLS2797
Corning® 96 Well Clear PVC Assay Microplate
round bottom clear, PVC, bag of 25 ×, non-sterile, lid: no
Sinonimo/i:
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
Scegli un formato
262,00 €
Scegli un formato
About This Item
262,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
PVC
round bottom clear
round wells
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
lid: no
Produttore/marchio commerciale
Corning 2797
Confezionamento
bag of 25 ×
Misura
96 wells
Volume pozzetto
250 μL
Volume di lavoro pozzetto
50-150 μL
Colore
clear
Compatibilità
suitable for (cell cuture)
Tipo di binding
non-treated surface
Categorie correlate
Descrizione generale
- Corning® 96 Well Clear PVC Assay Microplate is economical and untreated.
- PVC microplates support solution-based assays, serial dilutions, and general storage applications.
- Well volume of 250 μL; recommended working volume of 50 to 150 μL.
- Lids are not available.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)