Documenti fondamentali
CLS3809
Corning® 96 Well CellBIND® Microplates
white polystyrene plate, sterile, flat bottom clear wells, lid, case of 100 plates
Sinonimo/i:
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
Scegli un formato
100 EA
1.530,00 €
1.530,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
1.530,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
1.530,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
flat bottom clear wells
flat bottom wells
polystyrene plate
white polystyrene plate
Sterilità
sterile
sterile
Caratteristiche
lid
lid
plate format: 96 well standard
Confezionamento
case of 100 plates
pack of 5
case of 50
Produttore/marchio commerciale
Corning 3809
Misura
96 wells
Area superficiale
0.32 cm2 , cell growth area
cell growth area
cell growth area
Volume pozzetto
360 μL
Volume di lavoro pozzetto
75-200 μL
Compatibilità
suitable for (cell cuture)
Descrizione generale
  • Corning® 96 Well CellBIND® Microplates have an optically clear flat bottom for direct microscopic viewing.
  • Thinner bottom enables lower background fluorescence and allows readings down to 340 nm.
  • Opaque walls aid in minimal well-to-well cross-talk.
  • Flat bottoms with 360 μL total volume
  • Recommended working volumes of 75 to 200 μL
  • CellBIND® surface treated for optimal cell attachment
  • Nonreversable lids with condensation rings to reduce contamination
  • Sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic
  • Individual alphanumeric codes for well identification
Note legali
CellBIND is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)