AXYT200YRS
Axygen® Universal Fit Pipet Tip
racked, size 200 μL, yellow, pkg of 5x960tips/cs, sterile
Sinonimo/i:
Pipette tips, universal fit, Pipette tips, pipette tips
Scegli un formato
355,00 €
Scegli un formato
About This Item
355,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
yellow
Sterilità
sterile
Caratteristiche
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc T-200-Y-R-S
Corning
Confezionamento
pkg of 5x960tips/cs
Misura
200 μL
Volume
200 μL
Colore
yellow
Caratteristiche e vantaggi
- Beveled orifice for easy delivery
- Error-free graduation marks
- Applicable for sensitive biological experiments
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)