Documenti fondamentali
AXYT200Y
Pipette tips
size 200 μL, yellow, pkg of 20x1000tips/cs
Sinonimo/i:
Pipette tips, pipette tips
Scegli un formato
1 PKG
633,00 €
633,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
633,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
633,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
yellow
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc T-200-Y
Corning
Confezionamento
pkg of 20x1000tips/cs
Misura
200 μL
Volume
200 μL
Colore
yellow
Categorie correlate
Altre note
Browse all pipette tips
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9