Z273260
Scienceware® Aquet® liquid detergent
pkg of 1 × 3.8 L (1 Gal)
Sinonimo/i:
cleabing concentrate
Scegli un formato
87,70 €
Scegli un formato
About This Item
87,70 €
Prodotti consigliati
Descrizione
non-ionic
Confezionamento
pack of 1 ea
pkg of 1 × 3.8 L (1 Gal)
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F17094-0030
tecniche
HPLC: suitable
protein quantification: suitable
Descrizione generale
Note legali
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
534.2 - 555.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
279 - 291 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)