Documenti fondamentali
CLS430828
Provette per centrifuga da 50 mL Corning®
50 mL centrifuge tubes, polypropylene, conical bottom w/ CentriStar cap, rack packed, sterile, natural, 25/rack, 500/cs
Sinonimo/i:
provette per centrifuga, provette per centrifuga da 50 mL, provette per centrifuga in polipropilene
Scegli un formato
100 EA
71,80 €
500 EA
256,00 €
71,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
71,80 €
500 EA
256,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121703
eCl@ss:
32119210
NACRES:
NB.82
71,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
cap (CentriStar)
conical bottom tube
polypropylene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
RCF 17000 × g
disposable
graduations 5 ‑ 50 mL graduation interval: 2.5 mL
self-standing: no
Confezionamento
pack of 25
case of 500
Produttore/marchio commerciale
Corning 430828
Parametri
17000 × g max. RCF
D.E. × lungh.
29.1 mm × 114.4 mm
Diam. tappo
34.7 mm , approx.
Capacità
50 mL
Colore
clear
natural
Raccordi
cap (CentriStar)
Descrizione generale
Le provette da centrifuga da 50 mL monouso Corning® sono disponibili sia in polietilene tereftalato (PET) trasparente con tradizionale tappo “plug seal” sia in polipropilene, con tappo “plug seal” o con i nuovi tappi CentriStar.
Il tappo CentriStar è caratterizzato da una sommità piatta ad apertura/chiusura facilitata e da un'ergonomia ottimizzata, con zigrinature più ampie e un profilo arrotondato per una presa più salda. Tutte le provette sono disponibili in diverse opzioni di confezionamento
  • Sterili, certificate come non pirogeniche ed esenti da DNasi/RNasi
  • Graduazioni stampate in nero e un′ampia area bianca dove poter scrivere
Note legali
CentriStar is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Complete workflow for the comprehensive analysis of terpenes in cannabis
HPLC separation of 17 important cannabinoids including CBD, delta 9 THC and THCA. Read the application note.