Documenti fondamentali
CLS430659
Fiale criogeniche Corning®, filettatura esterna
capacity 2.0 mL
Sinonimo/i:
cryovials
Scegli un formato
500 EA
389,00 €
389,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 EA
389,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121704
NACRES:
NB.13
389,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
cap (External threaded)
polypropylene (Threaded)
round bottom tube (self-standing)
Descrizione
round bottom
Sterilità
sterile; γ-irradiated (certified nonpyrogenic)
Caratteristiche
self-standing
Confezionamento
pack of 50 ea
case of 500 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 430659
Parametri
-196 °C min. temp.
tecniche
cryopreservation: suitable
Capacità
2.0 mL
Colore
natural
Raccordi
cap (External Thread)
Caratteristiche e vantaggi
  • Le vial criogeniche sono realizzate in polipropilene per sopportare temperature fino a −196 °C.
  • Le vial hanno un tappo filettato e una rondella in silicone per garantire una tenuta sicura
  • Possono essere dotate di codice colore con inserti.
  • Tutte le vial hanno uno speciale design della base che consente l′inserimento nel rack criogenico, per consentirne l′uso con una sola mano.
  • Queste vial presentano delle tacche nere facilmente visibili per una misurazione precisa del volume.
  • Presentano ampi spazi sui quali riportare i dati del campione e/o i parametri sperimentali
  • Non presentano livelli rilevabili di RNasi/DNasi.
  • Sono sterilizzate con raggi gamma
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)