Documenti fondamentali
AXYT300L
Axygen® Maxymum Recovery® Microvolume Pipet Tips
for P2/P10, size 0.5-10 μL, pkg of 20x1000tips/cs, clear
Sinonimo/i:
MAXYMum Recovery® pipette tips, Pipette tips, pipette tips
Scegli un formato
1 PKG
684,00 €
684,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
684,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
684,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
clear
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc T-300-L
Corning
Confezionamento
pkg of 20x1000tips/cs
Misura
0.5-10 μL
Volume
0.5—10 μL
Colore
clear
Caratteristiche e vantaggi
Axygen® MAXYMum Recovery® pipette tips provide the following benefits:
  • Tips fit a broad range of single and multi-channel pipettors
  • Compatible with most of the well-known brands of pipettors
  • Tips are made of polypropylene and are non-pyrogenic
  • Tips are RNAse and DNAse free
  • Flexible walls and a series of internal sealing rings provides good fitting which requires less force to load and eject
  • Microvolume
  • Low-risk of sample loss due to high fluid retention
  • Low-risk of cross-contamination
  • Autoclavable
  • Higher yield, accuracy, and precision
Altre note
Browse all pipette tips
Note legali
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)