Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti
A9758
Sigma-Aldrich
ACES
≥99.0% (titration)
Sinonimo/i:
2-[(2-ammino-2-ossoetil)azaniumil]etansolfonato, acido 2-[(carbamoilmetil)ammino]etan-1-solfonico, Acido N-(2-acetamido)-2-aminoetansolfonico, Acido N-(carbamoilmetil)-2-aminoetansolfonico, N-(carbamoilmetil)taurina
About This Item
Formula condensata:
H2NCOCH2NHCH2CH2SO3H
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.20
Beilstein:
2253770
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161700
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (titration)
Forma fisica
crystalline powder
pH
3.0-4.5
Intervallo di pH utile
6.1-7.5
pKa (25 °C)
6.8
Punto di fusione
>220 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
water: 0.523 g/mL, clear, colorless
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
NC(=O)CNCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C4H10N2O4S/c5-4(7)3-6-1-2-11(8,9)10/h6H,1-3H2,(H2,5,7)(H,8,9,10)
DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
L′acido N-(2-acetammido)-2-amminoetansolfonico (ACES) è un tampone zwitterionico usato nella ricerca nei settori della biochimica e della biologia molecolare. Appartiene al gruppo dei tamponi di Goods, efficaci nell′intervallo di pH 6,15 - 8,35. In soluzione acquosa, l′intervallo utile del tampone ACES è tra 6,1 e 7,5.
Applicazioni
L′ACES è stato impiegato:
  • come componente dell′agar carbone estratto di lievito con tampone (BYCE) per la piastratura della coltura batterica e del terreno liquido estratto di lievito con tampone (BYE) per la coltura dei batteri;
  • nello studio dell′impatto delle variazioni di pH sul processo di inattivazione termica di spore batteriche (Bacillus subtilis);
  • come sistema tampone nello studio della depolimerizzazione dell′amido da parte della α-amilasi sotto l′azione della pressione idrostatica.
È anche idoneo ad essere impiegato: nei tamponi per l′elettroforesi su gel di agarosio e su gel di poliacrilammide; nella focalizzazione isoelettrica di proteine; nell′analisi di autolisine batteriche in un sistema di elettroforesi su gel di poliacrilammide con dodecilsolfato di sodio (SDS-PAGE) discontinuo.
Altre note
Questo prodotto è destinato esclusivamente ad attività di laboratorio e non è adatto per scopi farmaceutici, domestici o di altro tipo.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
MOBS ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
M3295
MOBS
BIS-TRIS ≥98.0% (titration)
Sigma-Aldrich
B9754
BIS-TRIS
TES ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
T1375
TES
Catalytic activity of $\beta$-amylase from barley in different pressure/temperature domains
Heinz V, et al.
Biotechnology Progress (2005)
Shift of pH-value during thermal treatments in buffer solutions and selected foods
Reineke K, et al.
International journal of food properties (2011)
High-content assay to measure mitochondrial function and bacterial vacuole size in infected human primary macrophages
Drame M, et al.
STAR protocols (2023)
Shadi Asadollahi et al.
International clinical psychopharmacology, 30(3), 142-150 (2014-12-17)
The objective of this study was to compare the efficacy of valproate versus haloperidol in decreasing the agitation level in affected patients in the emergency department. We assigned 80 acutely agitated patients to receive either intravenous sodium valproate (20 mg/kg)
P H Edelstein et al.
Journal of clinical microbiology, 31(12), 3329-3330 (1993-12-01)
Growth of Legionella spp. on buffered charcoal yeast extract medium supplemented with alpha-ketoglutarate and formulated with 3-(n-morpholino)propanesulfonic acid (MOPS), 3-(n-morpholino)-2-hydroxypropanesulfonic acid (MOPSO), or n-(2-acetamido)-2-aminoethanesulfonic acid (ACES) buffer was similar. With three exceptions, growth was no different in buffered yeast extract